Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-Runx2 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : BioVision
The mammalian Runt-related transcription factor (RUNX) family comprises three members, RUNX1 (also designated AML-1, PEBP2åB, CBFA2), RUNX2 (also designated AML-3, PEBP2åA, CBFA1, Osf2) and RUNX3 (also designated AML-2, PEBPåC, CBFA3;RUNX family members are DNA-binding proteins that regulate the expression of genes involved in cellular differentiation and cell cycle progression. RUNX2 is essential for skeletal mineralization in that it stimulates osteoblast differentiation of mesenchymal stem cells, promotes chondrocyte hypertrophy and contributes to endothelial cell migration and vascular invasion of developing bones. Regulating RUNX2 expression may be a useful therapeutic tool for promoting bone formation. Mutations in the C-terminus of RUNX2 are associated with cleidocranial dysplasia syndrome, an autosomal-dominant skeletal dysplasia syndrome that is characterized by widely patent calvarial sutures, clavicular hypoplasia, supernumerary teeth, and short stature.
Recommended Dilutions: Western Blot: ~1:1000, IHC: 1:10-1:50, FACS: 1:10-1:50.
Type: Primary
Antigen: Runx2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 μl 100 µl Vial BIOV6773-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène RUNX2
Nom de l'antigène Runt-related Transcription Factor 2
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms CBF-alpha-1, CCD, OSF2, PEA2aA, AML3, CCD1, CBFA1, PEBP2aA, CLCD, OSF-2
Gene ID 860
Cross adsorption No
Immunogen This RUNX2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 445-474 amino acids surrounding S533 of human RUNX2.
Purification This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Form Liquid
Storage buffer In PBS with 0,09% (W/V) sodium azide.
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS