Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-Thy1/CD90 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : BioVision
Thy1 is a GPI-anchored, developmentally regulated protein involved in various signaling cascades that mediate neurite outgrowth, T cell activation, tumor suppression, apoptosis, and fibrosis. It is highly expressed on the surface of adult neurons and is thought to play a role in modulating adhesive and migratory events, such as neurite extension. Decreased Thy1 expression is associated with the development of epithelial ovarian cancer, revealing its role as a putative tumor suppressor gene of human ovarian cancer. Thy1 knockout mice have impaired cutaneous immune responses and abnormal retinal development. Thy1 is epigenetically regulated or deregulated in some disease states, such as pulmonary fibrosis. The potentially reversible hypermethylation of the Thy1 promoter offers the possibility of novel therapeutic options in this disease.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000, IHC: 1:50-1:100.
Type: Primary
Antigen: Thy1/CD90
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 μl 100 µl Vial BIOV6778-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène THY1
Nom de l'antigène Thy1 Cell Surface Antigen
Réactivité Rat, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CDw90, CD90
Gene ID 7070
Epitope N-terminal
Cross adsorption No
Immunogen This THY1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 36-65 amino acids from the N-terminal region of human THY1.
Purification This antibody is prepared by Saturated Ammonium Sulfate (SAS) precipitation followed by dialysis against PBS.
Form Liquid
Storage buffer In PBS with 0,09% (W/V) sodium azide.
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité