Imprimer
Jauge d'inspection de peinture SuperPIG III
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SIMESP1100EA 1070 EUR
SIMESP1100
Jauge d'inspection de peinture SuperPIG III
Contrôle des revêtements
Cette jauge d'inspection est un outil de précision destructeur pour l'inspection et la mesure de l'épaisseur d'une ou plusieurs couches sur tous les substrats, y compris bois, plastiques, métaux.
  • Fabriqué en aluminium anodisé titane
  • Trois tailles de couteau et un couteau à denture croisée dans un seul support
  • Conception ergonomique: Système rotatif pour changer les couteaux
  • Éclairage LED blanc brillant pour une vision nette au microscope
  • Petite taille pour une utilisation dans les coins
  • Échelle gravée (facteur D) pour faciliter les calculs
Il observe et mesure les défauts du substrat et des films. Il s'agit d'un instrument très stable; le microscope intégré possède une excellente mise au point. Le microscope est doté d'une double échelle (mm et pouces) pour calculer en micromètres et en mils.
The microscope is provided with a double scale (mm and inch) which allows you to calculate to micrometers and mils.
Informations de livraison: Fournie avec jauge d'inspection de peinture destructrice SuperPig III, marqueur noir, couteaux 1, 2 et 3 (SP1111, SP1112, SP1113), clé hexagonale et étui en cuir noir avec clip pour ceinture.