Imprimer
Machine de tests de matériaux, LR10K Plus
Fournisseur: Lloyd Instruments (Ametek)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LLOYLR10/01/3052EA 0 EUR
LLOYLR10/01/3052
Machine de tests de matériaux, LR10K Plus
Analyseurs Analyseurs de texture
La machine de test avancé LR10KPlus de matériaux intègre une gamme complète de fonctions pour les tests de routine ou complexes jusqu'à 10 kN.
  • Enregistre jusqu'à 600 résultats de test et 10 configurations de test programmables
  • Pré-chargement des échantillons et réalisation des cycles aux limites de charge ou d'extension
  • Options d'affichage multilingue et options d'affichage en plusieurs unités
  • Options de colonne étendues pour le test de matériaux très extensibles
  • Port numérique (RS232) et port analogique 10 V cc max (en option) pour sorties de données
Cette machine de paillasse est commandée par microprocesseur et intègre la technologie 32 bits éprouvée pour mesurer des charges de façon très précise et acquérir rapidement des données.
La gamme étendue des poignées et fixations prend en charge tout type d'essai et ce système est utilisé pour la production, le contrôle qualité, l'enseignement et les environnements de recherche.
Le LR10KPlus peut être connecté à un ordinateur personnel avec le logiciel de test de matériau et de commande Lloyd Instruments NEXYGEN™ MT en option.
Le logiciel NEXYGEN offre une capacité de test et de traitement des résultats presque illimitée dans un environnement Windows familier.