Imprimer
VWR®, Chronomètre numérique
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
609-0213EA 63.2 EUR
VWRU62379-200 609-0213
VWR®, Chronomètre numérique
Minuteurs Chronomètres numériques
  • Capacité de minuterie : 9 heures, 59 minutes, 59 seconds et 99 centièmes
  • Fonctions : chronométrage à action unique, temporisation, chronométrage en continu, temps cumulé, temps fractionné, compte à rebours I et II, répétition automatique, chronométrage programmable
  • Affichage sur trois lignes qui indique simultanément le temps en cours, cumulé et fractionné
  • La fonction de répétition du chronométrage permet de répéter le compte à rebours ou la durée d’alarme
  • Soixante mémoires rappellent tous les groupes, affichent le nombre d’échantillons de 1 à 60, et montrer les durées les plus longues, les plus courtes et moyenne du temps d’intervalle fractionné
  • Fonction d’horloge (heure du jour, date, jour de la semaine, alarme heure du jour)
Certifications: Conformité à la norme ISO/CEI 17025 ; certifié A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Informations de livraison: Fourni avec une longe et un certificat.