Imprimer
VWR®, Kits de flacons certifiés HPLC et GC
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
548-1488EA 776 EUR
548-1488
VWR®, Kits de flacons certifiés HPLC et GC
Fioles
Les kits de flacons certifiés HPLC et GC permettent de réduire significativement les sources d’erreur et assurent des processus reproductibles.
  • Chaque lot de kits certifiés HPLC et GC est testé en fonction de 15 paramètres primordiaux. Dans une méthode réaliste, un test HPLC/UV et GC-MS de la combinaison flacons/bouchon des blancs et des contaminations sera réalisé
  • Le certificat de test spécifique au lot, avec les chromatogrammes HPLC et GC, peut être remis sur demande
Cdt: Les kits certifiés HPLC et GC sont fournis entièrement emballés sous film rétractable pour garantir l'origine, la pureté et la sécurité du transport.