Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Applicateurs de films
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/55/18989355.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Rouleau de caoutchouc souple recommandé pour assurer l'étanchéité et l'application homogène des films adhésifs aux microplaques.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (391-0241)
Marques :  VWR Collection
Description:   Palettes de scellage de films, non stériles, Pour: application de films de scellage
UOM:  1 * 5 Pce
Référence Produit: (732-2705)
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Microplate sealing tool
UOM:  1 * 2 Pce
Référence Produit: (732-1380)
Marques :  Corning Life Science
Description:   Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (731-0461)
Marques :  IST Scientific LLP
Description:   [EN]HAND ROLLER QUICKSEAL 102MM ROLLER W 1 * 1 Pce
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Corning Life Science
Description:   Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-4975)
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Outil applicateur de film adhésif
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  TQC
Description:   Prismatic film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The prism applicators are available...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 21
  1  2  3  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS