Imprimer
Votre recherche pour: Applicateurs de film de scellage
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (391-1278)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Rouleau de caoutchouc souple recommandé pour assurer l'étanchéité et l'application homogène des films adhésifs aux microplaques.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-3335)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Compact et portable, cet applicateur de garniture de bouchon est très facile à utiliser et ne nécessite qu’une seule opération du système pour produir...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (391-0241)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Scellage pour microplaque, VWR®, Palettes de scellage de films, non stériles
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Industrial Physics
Description: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Fournisseur: Industrial Physics
Description: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Référence Produit: (732-1380)
Fournisseur: Corning
Description: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-0907)
Fournisseur: Corning
Description: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (731-0461)
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Description: This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-2705)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Convenient, handheld applicator for sealing tapes onto plates.
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (293-1411)
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Applicateur de film de scellage, Rouleau à roulette en caoutchouc, Amplate™
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (479-1248)
Fournisseur: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description: Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (DIVEBRAY-4000)
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
Description: Roller used to seal microplates uniformly.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom