Magnesia, tiges Ø×H 2×140 mm, pour les perles de sel de phosphore, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Magnesia rods are used for the detection of elements through characteristic flame colour and for reactions with borax and phosphoric salt pearls.
Résultats des tests de spécification
Length | about 14 cm |
Diameter | about 2 mm |
Flame test | Passes test |
Pearl test | Passes test |