- Accueil
- Agitateurs
- Agitateurs incubateurs
- Agitateurs incubateurs, 5000I et 5000IR
Agitateurs incubateurs, 5000I et 5000IR
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings:
Ecrire un avis
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-7112EA
13490
EUR
444-7112
VWRU10027-214
444-7109
VWRU97009-896
Agitateurs incubateurs, 5000I et 5000IR
Agitateurs
Agitateurs incubateurs
Les incubateurs réfrigérés VWR 5000I/5000IR sont des agiteurs orbitaux conçus pour un grand nombre d'applications d'agitation et d'incubation, notamment les cultures cellulaires, les études de solubilité, les suspensions bactériennes ou les applications de mélange classiques et les procédures d'extraction. La plate-forme grande capacité peut accueillir jusqu'à 22,7 kg. La commande à vitesse variable par microprocesseur assure une agitation constante et uniforme. En cas de coupure de courant, le microprocesseur redémarrera automatiquement et affichera la dernière consigne. Pour plus de sécurité, les agitateurs accroissent progressivement leur vitesse jusqu'à la valeur programmée. Le système d'agitation Accu-drive permet un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnels: il assure un contrôle continu de la vitesse d'agitation et maintient la valeur programmée même en cas de changement de charge. Précision de la vitesse affichée à 1% de la vitesse définie (lorsque la vitesse est au-dessus de 100 min-1) , en dessous de 100 rpm, ± 1 rpm.
- Trois écrans LED indépendants affichent la vitesse, la température et l'heure
- Minuterie intégrée (1 s à 160 h) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
- Le contrôleur de température PID par microprocesseur maintient avec précision une température ambiante comprise entre +5 et 65 °C (5000 I) ou à partir de 15 °C en-dessous de la température ambiante (5000IR), réglable par incréments de 1 °C, et rappelle les derniers points de consigne, même après l'arrêt de l'appareil. Capacité de redémarrage en cas de coupure de courant
- Le système d'aération forcée Opti-Flow permet une uniformité exceptionnelle
- Protection contre la surcharge : des signaux sonores et visuels se déclenchent lorsque le système détecte un blocage ou une surcharge du plateau
- Le couvercle en polycarbonate permet de visualiser les échantillons sans affecter la température interne. Lorsque le couvercle est ouvert, le circuit d'arrêt automatique stoppe l'agitation de la plate-forme afin de protéger l'opérateur
- Utilise les mêmes accessoires que la gamme d'agitateurs VWR®
Le capteur de charge intégré peut détecter toute situation de déséquilibre et réduit automatiquement la vitesse minimale¹ à une vitesse sûre pour éviter les déversements et protéger les échantillons. Le puissant entraînement à triple excentration et le moteur sans balais sont conçus pour une utilisation continue et sont capables de supporter de lourdes charges. La conception résistante aux déversements protège les composants internes des déversements accidentels et des fuites. La conception du plateau amovible permet de nettoyer facilement la chambre. Le système de ventilation forcée Opti-Flow utilise deux ventilateurs à induction (5000I) ou un grand ventilateur (5000IR) et des déflecteurs d'air pour assurer une uniformité et une stabilité exceptionnelles de la température. Le capteur de surchauffe arrête l'appareil et déclenche des alarmes sonores et visuelles si la température s'écarte de ±1 °C du point de consigne. Le mode d'étalonnage de la vitesse permet à l'utilisateur de recalibrer automatiquement l'affichage de la vitesse. Le mode d'étalonnage de la température permet à l'utilisateur d'étalonner l'appareil par rapport à un dispositif de température externe. Le port série RS232 offre une communication bidirectionnelle pour l'enregistrement des données et le contrôle de l'appareil.
Informations de livraison: Livré avec un tapis antidérapant qui s'adapte à un plateau universel en option (444-0967) et un cordon d'alimentation amovible de 2340 mm. Les accessoires requis doivent être commandés séparément.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Entrer les détails du certificat
Prix sur demande
Learn more
About VWR
Article(s) ajoutés au panier