Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 30000 pour la synthèse, entièrement hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Mowiol®
, PVOH
, PVA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
[-CH₂CH(OH)-]n |
Numéro MDL:
MFCD00081922 Numéro CAS: 9002-89-5 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 - 7 (40 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 450 °C |
pH value | 3,5 - 7,0 |
Solubility | Soluble at 20 °C |
Storage temperature | +15...+25 °C |
Loss on drying | ≤5,0 % |
Degree of hydrolysis | ≥98% |
Dynamic viscosity | 3,8 - 5,2 mPa.s |
Ash | ≤1,0 % |
Ester value | 12 - 25 |