Imprimer

2-Methoxyethyl acrylate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5



M-Clarity™ quality level = MQ200

8.40086.0025EA 28.5 EUR
8.40086.0025
2-Methoxyethyl acrylate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethyl acrylate
Formule: C₆H₁₀O₃
Poids moléculaire: 130,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048149
Numéro CAS: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
ADR: 6.1 (3),II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 116 g/l (20 °C)
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 156 °C (23 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 56 °C
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 1.008 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 402 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
Storage temperature +2...+8 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR