Imprimer
Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 391
Fournisseur: Erlab
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
captair®
132-1175EA 4453.6 EUR
132-1175 132-1153 132-1194 132-1195 132-1178 135-2205 132-1176 132-1154 132-1177 132-1192 132-1170 132-1193 132-1169 132-1185 135-2199 135-2198 132-1186 132-1183 132-1161 132-1162 132-1184 132-1167 132-1168 132-1187 132-1160 132-1159
Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 391
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Les nouvelles hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart sont conçues avec un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte. Un simple motif lumineux indique si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé.
  • La filtration Flex unique d'Erlab peut gérer la plupart des applications de laboratoire
  • Nouvelles sondes ajoutées pour la détection de solvants, d'acides ou de formaldéhyde
  • Faible consommation d'énergie
  • Nouvel anémomètre électronique de surveillance de la vitesse frontale
  • Volet incliné à 6° volet pour une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
  • Grandes ouvertures pour un accès facile au travail
Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules et assurer la protection de l'utilisateur et du laboratoire grâce à une recirculation sûre et efficace de l'air dans la pièce et une libération d'air purifié, sans odeurs ou vapeurs toxiques dangereuses.
L'application eGuard peut être téléchargée. Elle offre à l'utilisateur un contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité vers un appareil mobile, une tablette ou un PC.
Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et recouvert d'un polymère anti-acide. Côtés et panneaux avant en acrylique résistant aux produits chimiques.
Types de filtres à charbon:
AS: pour les vapeurs organiques
BE: polyvalent pour les vapeurs acides et organiques
F: pour les vapeurs de formaldéhyde
K: pour les vapeurs d'ammoniac
HP: filtre HEPA H14 pour les poudres
Certifications: Conforme aux normes AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14 et filtres ULPA U 17).