Imprimer
Bouchons ou capsules pour tubes à centrifuger
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
525-0923EA 60.7 EUR
525-0923
Bouchons ou capsules pour tubes à centrifuger
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
En PE violet. Conception durable grâce à l'utilisation de résines pures.
Systèmes de fermeture pour tubes VWR de 50 ml non stériles et non autoclavables.