Imprimer
Congélateurs verticaux à ultra-basse température, –86 °C
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471-1142EA 11690 EUR
VWRI471-1142
Congélateurs verticaux à ultra-basse température, –86 °C
Ces congélateurs verticaux ont été conçus pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation. Tous les congélateurs verticaux disposent d'un système de contrôle visuel pratique et du système de surveillance.
  • Armoire à parois épaisses en acier laminé à froid, avec finition époxy pulvérisé résistant aux éraflures et à la rouille
  • Quatre portes intérieures réduisent la perte d'air froid et améliorent le retour à la température après ouverture de la porte extérieure
  • Isolation : mousse de polyuréthane en HFC expansé haute densité (127 mm)
  • Étagères robustes, en acier inoxydable (réglables par incrément de 25 mm, capacité max. : 45,4 kg)
  • Les joints optimisent le maintien de la température interne et éliminent le givre
  • Ouverture d'une seule main grâce à la poignée ergonomique équipée d'une serrure intégrée et pouvant accueillir un cadenas
  • Les roulettes de 2" avec frein facilitent l'installation
  • Écran lumineux et facile à lire indiquant les températures réelles et les températures des sondes de prélèvement (en option)
  • Réfrigérant : première phase R-404a ; deuxième phase R-290. R508-b
  • Ecran d'informations pour un contrôle et un suivi simplifiés
  • Interface RS485
  • Enregistreur de courbes de température (7 jours) en option et enregistreur de données en option qui peuvent être connectés
Plage de température : –50 à –86 °C
Certifications: Certifications réglementaires : UL, cUL, CE