Aqua PURE est une crème barrière (émulsion E/H/E) qui protège la peau lors du travail avec des substances industrielles aqueuses ou miscibles à l'eau et lors de travaux humides. Effet réparateur ; stabilise, régénère , et renforce la barrière cutanée.
- Contient du bisabolol et de l'hamamélis pour assurer un haut niveau de protection et de soin
- Compatible avec les désinfectants pour les mains à base d'alcool ; ne compromet pas les performances de désinfection, conformément à la norme prEN 12054
- Sans conservateur, sans parfum, sans colorant et sans silicone
Convient à une utilisation en milieu industriel, dans les hôpitaux, les établissements médicaux et les laboratoires, l'industrie agroalimentaire et la restauration. L'absorption rapide et la facilité d'application permettent de l'utiliser dans les endroits où une bonne hygiène est essentielle. Convient pour une utilisation sur les mains, le visage et le corps. Peut également être utilisé avec des gants.
Certifications: HACCP