Imprimer
Hygromètre analogique, humidity-on-a-card™, Traceable®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWRU15551-012EA 90.4 EUR
VWRU15551-012
Hygromètre analogique, humidity-on-a-card™, Traceable®
Cartes faciles à lire, idéales pour les bouteilles, les produits chimiques, les sacs en plastique, les appareils électroniques, les dessiccateurs et les conteneurs de stockage. La couleur passe de bleu à bleu lavande par incréments de 10 % HR.
  • Indique à la fois l’humidité actuelle et l’humidité maximale atteinte
  • Surveiller les niveaux d’humidité dans les envois, les optiques et l’emballage
  • Cartes faciles à lire
  • L’indicateur de mémoire est non réversible
  • Surveiller avec précision les niveaux d’humidité
  • Scellées individuellement dans un sac transparent anti-humidité
La plage de mémoire maximale (l’humidité la plus élevée atteinte après exposition de 24 heures ou plus) est comprise entre 50 et 90 % HR. Les cristaux bleus se dissolvent par incréments de 10 % HR. L’indicateur de mémoire est non réversible. Lisible avec une précision de ±5 % HR à 24 °C (75°F).
Les deux plages correspondent à la mémoire actuelle et maximale. La plage actuelle est de 0 à 100 % d’humidité relative. La couleur passe de bleu à bleu lavande par incréments de 10 % HR. L’indicateur réversible change de couleur lorsque l’humidité augmente ou diminue. Lisible avec une précision de ±5 % HR à 24 °C (75 °F).
Chaque carte est emballée individuellement dans un sac transparent anti-humidité avec un dessiccant Humidity Sponge™, pour la garder au sec et prolonger sa durée de conservation.
Certifications: Conformité à la norme ISO/CEI 17025:2005 (1750.01); certification A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Informations de livraison: Avec certificat Traceable®.