Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 60000 pour la synthèse, entièrement hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Mowiol®
, PVOH
, PVA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
[-CH₂CH(OH)-]n |
Numéro MDL:
MFCD00081922 Numéro CAS: 9002-89-5 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 160 - 240 °C |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Density | 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C) |
Molecular Weight | 60000 |
Melting Point | 160...240 °C |
Bulk density | 400 - 670 kg/m3 |
Solubility | Insoluble at 20 °C |
Storage temperature | 15...25 °C |
Degree of hydrolysis | ≥98% |
dyn.Viscosity | 9,0 - 11,0 mPa∙s |
Loss on drying (110 °C, 2 h) | ≤5,0% |
Ash | ≤1,0% |
Ester value | 15 - 25 |