Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 70000 pour la synthèse, partiellement hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Mowiol®
, PVOH
, PVA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
[-CH₂CH(OH)-]n |
Numéro MDL:
MFCD00081922 Numéro CAS: 9002-89-5 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point |
|
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 - 7.0 (40 g/l, H2O, 23 °C) |
Ignition Point |
|
Melting Point |
|
Bulk density | 400 - 600 kg/m3 |
Solubility | Insoluble at 20 °C |
Storage temperature | +15...+25 °C |
Degree of hydrolysis | ≥85% |
dyn.Viscosity | 6,8 - 9,2 mPa∙s |
Loss on drying (110 °C, 2 h) | ≤5,0% |
Ash | ≤1,0% |
Ester value | 130 - 150 |