1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₂₄N₂O₂ Poids moléculaire: 204,31 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009802 Numéro CAS: 7300-34-7 EINECS: 230-745-9 UN: 2735 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 4.5 °C |
Molar Mass | 204.31 g/mol |
Boiling Point | 298 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 1 hPa (50 °C) |
Flash Point | 159 °C DIN 51758 |
Explosion Limit | 1.3 - 4.9 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 245 °C DIN 51794 |
Melting Point | 4,5 °C |
pH value | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Vapor pressure | 1 hPa (50 °C) |
Solubility | (20 °C) soluble |
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (GC, area%) | ≥99% (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0,955 - 0,958 |
Water (K. F.) | ≤0,50 % |
Identity (IR) | passes test |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...