Cette capuche est en Tyvek®, un tissu en PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning. Ce matériau est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 µm).
- Tissu très faiblement pelucheux
- Pleine ouverture faciale avec boucles et liens
- Coutures liées : la couture serrée est recouverte de tissu afin de renforcer la protection et de réduire les risques de pénétration de liquides et de particules
Idéale pour une utilisation dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux et électroniques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Circonférence de l'ouverture faciale : 489 mm
Longueur latérale : 444,5 mm
Largeur ouverture inférieure : 724 mm
Certifications: (EU) 2016/425, Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Cdt: Individually packaged in an opaque bag and placed in double transparent poly liners. Packed under ISO Class 4 cleanroom conditions. 100 per box.