Imprimer
VWR® Talon®, Pinces à trois pattes
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Talon® VWR® Talon®
241-0406EA 86.5 EUR
241-0406 VWRU21570-127 VWRU21570-404 VWRU97035-504 241-0404 241-0405 VWRU97035-502 VWRU21570-125 VWRU21570-302 VWRU21572-556 VWRU21570-126 VWRU12621-240 VWRU12621-250 VWRU12621-236 VWRU12621-238
VWR® Talon®, Pinces à trois pattes
Pinces Pinces à usage général
Acier inoxydable ou zinc nickelé. Ces pinces maintiennent fermement chaque type de verrerie et d’appareils.
  • Bras d’extension pour positionner l’appareil de mesure à distance des structures de laboratoire sans compromettre l’intégrité de l’expérience
  • Pinces en acier inoxydable à résistance chimique exceptionnelle ; les pinces sont électro-polies et autoclavables
  • Pinces en zinc, recouvertes de nickel : Résistance élevée à la traction
  • Gaines en vinyle antiglisse, et couvrants en fibre de verre pour des températures supérieures à 100 °C
Les tuyaux longs et sans soudure retiennent la tête des pinces fermement et permettent un positionnement facile dans les hottes à flux laminaire profondes. Les pinces comportent des bras d’extension ronds pour pivoter à 360°.
Informations de commande: Un support additionnel est nécessaire pour fixer les pinces aux structures ou appareils.