Armoire de sécurité à tiroir sous paillasse avec groupe frigorifique, système enfichable de filtre à recirculation d'air et résistance au feu de 90 minutes.
- Construction robuste : corps en tôle d'acier recouvert d'époxy pulvérisé
- Ergonomique : le tiroir reste ouvert dans n'importe quelle position, intérieur du tiroir complètement visible – accès à tous les conteneurs
- Aucune utilisation non autorisée : tiroir verrouillable avec une serrure à cylindre et indicateur d'état du verrouillage (rouge/vert)
- Mobile : roulettes avec socle, déplacement facile de l'armoire
- Ventilation : système de recirculation d'air technique intégré avec système de filtre multi-étages et câble de refroidissement
- Groupe frigorifique : effet de réfrigération constant dans l'armoire avec une température de réfrigération maximale de +2 °C (à une température ambiante max. de 25 °C)
Certifications: Testée en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1, conformité CE.
Informations de commande: Fournies sans équipement intérieur. Les équipements intérieurs doivent être commandés séparément. Rendez-vous sur www.vwr.com ou contactez votre agence VWR pour plus d'informations.
Informations de livraison: Prix de livraison disponibles sur demande.