Imprimer
Pointes de pipettes, classiques
Fournisseur: Mettler-Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RAINSS-250SEA 0 EUR
RAINSS-250S RAINGT-250-2 RAIN30389172 RAINGT-250-4 RAINSR-250 RAINGT-250-6 613-4755 613-4759 RAINGT-10-2 613-4750 RAINRC-250W RAINGT-10-4 RAINGT-10-6 613-4753 613-4754 613-4751 RAINSR-100F RAIN30389181 RAIN30389183 RAIN30389185 RAIN30389186 RAIN30389189 RAIN17002907 613-4747 RAIN17002908 613-4748 613-4749 RAINSR-200F RAIN30389191 RAIN30389193 RAIN30389199 RAIN17001127 RAIN17001126 RAIN17001122 RAIN17001121 613-4769 613-4767 RAIN17001117 RAINRC-250/10 613-4761 613-4764 613-4762 613-4763 RAINSS-250 RAINGT-060 RAINHR-1000W RAIN17001116 RAINSS-300 RAINSR-20F 732-0255 RAINRC-1000/10 732-0257 732-0256 732-0259 732-0258 613-4702 RAIN30389268 613-4700 613-4706 RAINRC-10MLS 613-4707 613-4705 RAIN17001975 RAIN17005939 RAINRC-10/10 RAIN17002420 RAIN17002421 RAIN17002422 613-4691 RAIN17002380 732-0270 732-0272 RAIN17002415 RAIN17002416 RAIN17002417 RAIN17002418 RAIN17002375 RAIN17002376 RAIN17002410 RAIN17002377 RAIN17002378 RAIN17002411 RAIN17002379 RAIN17002413 RAIN30389165_U RAINSR-300F RAIN17005084 RAIN17005083 RAIN30389281 RAIN30389163 RAIN30389283 RAINRC-10G/10 RAIN30389287 RAIN30389168 RAIN30389289 732-0266 613-4683 613-4681 732-0267 613-4682 732-0269 613-4688 613-4686
Pointes de pipettes, classiques
Pointes de pipettes
Ces pointes à paroi fine sont conçues pour s'adapter aux pipettes RAININ et Pipetman à tige conique, et aux pipettes Eppendorf et Labsystems. Certaines pointes sont équipées d'un filtre hydrophobe qui forme une barrière contre les aérosols et les liquides afin d'éliminer le risque de contamination croisée des échantillons et des pipettes.
  • Les pointes à filtre bio-nettoyées sont préstérilisées aux rayons gamma
  • Les pointes ShaftGard sont plus longues que les pointes standard pour un accès facile aux microtubes à centrifuger et tubes PCR
  • Les pointes à orifice large limitent les forces de cisaillement sur les échantillons délicats et la résistance à l'écoulement des échantillons visqueux
Les pointes sont disponibles en différentes options de conditionnement :
Portoirs avec couvercle amovible
- Les fonds étanches et les couvercles superposables protègent les pointes de la poussière, de la saleté et des micro-organismes
- Couvercle offrant deux positions pour un autoclavage en position ouverte
- Construction robuste des étages pour un chargement facile des pointes au moyen de pipettes monocanal ou multi-canaux
Recharges individuelles Green-Pak® et recharges Green-Pak® SpaceSaver®
- Recharges écologiques pour portoirs ; moins de déchets plastiques
- Les recharges individuelles contiennent 96 pointes en format 8×12, conditionnées dans une coque en PET, un plastique recyclable dont le code est 1
- Chaque recharge est entièrement étanche afin de protéger les pointes ; aucun contact entre les mains/doigts et les pointes lors du chargement
- Les systèmes SpaceSaver® sont disponibles en piles de huit ou dix recharges
- Les recharges SpaceSaver® sont conditionnées dans une enveloppe en PET noté 1 qui sert de distributeur automatique de pointes pour recharger un portoir vide avec 96 pointes à la fois
En vrac
- Conditionnées en sachets avec fermeture à glissière
- Très économiques