Imprimer
Votre recherche pour: Tampons de clonage
54  résultat(s)
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
Référence Produit: (J837-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,8 (2 mol/l)
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ready to use Tris-EDTA buffer.
Référence Produit: (E522-100ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) for biotechnology, sterile
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cloning Buffer, EDTA, solution stérile 0,5 M
Référence Produit: (J614-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cloning Buffer, SM BUFFER
UOM: 1 * 500 mL
Certificats.
Référence Produit: (E694-250ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cloning Buffer, TRIS solution tampon pH 9 (1 mol/l), ultrapure
UOM: 1 * 250 mL
Référence Produit: (E521-100ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (R1021)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (ROCKMB-057)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 60 mM Calcium Chloride, 15% v/v Glycer...
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: Cayman Chemical
Description: Cloning Buffer, TRIS solution tampon pH 7 (1 mol/l)
Référence Produit: (ROCKMB-040)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: Cloning Buffer, TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Référence Produit: (R010)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: Cayman Chemical
Description: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Fournisseur: Cayman Chemical
Description: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom