Imprimer
Émulsion anti-mousse (10% actif) pH 5-7
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
632137GEA 0 EUR
632137G 632136F 632134D
Émulsion anti-mousse (10% actif) pH 5-7
Produits nettoyants Détergents
Émulsion pour les textiles, non ionique, à base d'eau, 10 % de matières actives.
  • Suppression de mousse immédiate
  • Inhibition de mousse à long terme
  • Niveaux supplémentaires faibles
  • Dispersion rapide dans les systèmes de mousse aqueux
  • Stable dans les processus utilisant du textile de pH 4 à 11
  • Contrôle de mousse jusqu'à 100 °C
  • Bonne compatibilité avec les pigments, les tensio-actifs et les auxiliaires textiles