Imprimer
Composé anti-mousse (100% Active)
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
632484WEA 120 EUR
632484W
Composé anti-mousse (100% Active)
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Fluide de silicone 100 % de matière active contenant une suspension de fine poudre de silicone pour augmenter l’efficacité de l'agent anti-moussant.
  • Inodore et sans saveur
  • Efficace dans les processus chauds ou froids
  • Stérilisable
  • Efficace à des concentrations faibles
  • Exempt de matières premières d'origine animale