Imprimer
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, soluble, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate dibasique trihydratéPotassium phosphate disodique trihydratédi-Potassium hydrogénophosphate trihydraté
MACR7088-06EA 672.61 EUR
MACR7088-06 7088-04
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, soluble, AR®, Macron Fine Chemicals™
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
Poids moléculaire: 228,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼340 °C (1013 hPa)
Densité: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Solubility (10 in 100) Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Nitrogen (N) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
pH of 0.1M Solution at 25°C 9.0 - 9.4
Water (H₂O), For Information Only
Appearance (colorless crystals)
Learn more