Imprimer
Jerricanes, à col large, bouchons à vis
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
331-0109EA 79.7 EUR
331-0109 331-0108 331-0107 331-0139 331-0103 331-0112 331-0187 331-0152
Jerricanes, à col large, bouchons à vis
Flacons Jerricans
En PE-HD, opaques avec bouchons à vis en PP.
  • Conteneur compact, facile à remplir
  • Avec capuchons à vis avec bague d'inviolabilité
  • Excellente résistance aux chocs
  • Résistance à la température : –10 à +80 °C (jusqu'à 120 °C pour les courtes périodes)
  • Peuvent être fournis stériles
Parfaits pour l'analyse, le remplissage et le stockage d'eau et pour un usage général. Opaques, ils assurent une visibilité acceptable du niveau du contenu.