Imprimer
Lunettes-masques, Montreal
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Montreal
111-1839EA 16.3 EUR
111-1839
Lunettes-masques, Montreal
Lunettes-masque
La conception ergonomique des lunettes-masques à large champ de vision avec monture bi-matières fournit une vue panoramique à 180°. Verre en PC, monture en PP (partie dure) et AES Santoprene (partie souple), serre-tête en nylon.
  • Système d'aération indirecte pour empêcher la formation de buée
  • Résistance à des températures extrêmes
  • Conception pour une ajustement optimal à tous les visages
  • Remplacement simple du verre en quatre étapes
Certifications: 2016/425/EU, EN 166:2001, ISO 9001:2008 ; EN166 3 9 BT CE (monture), 1 BT 9 0 (verre)