Imprimer
Lunettes-masques, Kingston
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Kingston
111-1841EA 10 EUR
111-1841
Lunettes-masques, Kingston
Lunettes-masque
Lunettes-masques modernes et enveloppantes spécialement conçues pour les petits visages et offrant une excellente vision panoramique. Les lunettes se composent d'un verre en PC, d'une monture en PVC et d'un serre-tête en polyester/caoutchouc.
  • Confort élevé et protection optimale
  • Aération indirecte
  • Monture opalescente anti-reflets
Certifications: 2016/425/EU, EN 166:2001, ISO 9001:2008 ; EN 166 3 4 BT CE (monture) ; 1 BT 0 (verre)