Imprimer
VWR®, Lunettes de sécurité, Rome
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Rome
111-1842EA 10.7 EUR
111-1842
VWR®, Lunettes de sécurité, Rome
Lunettes
Lunettes de protection enveloppantes, pour un confort optimal et personnalisé tout au long de la journée
  • Longueur des branches réglable, pour permettre aux utilisateurs de les adapter au profil de leur visage
  • Conception légère sans cadre
  • Pont nasal souple, pour plus de confort
  • Remplacement aisé du oculaire
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (oculaire)