Imprimer
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12632.06EA 0 EUR
12632.06
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Formule: (NH₄)₃IrCl₆·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003393
Numéro CAS: 15752-05-3
EINECS: 239-842-0