Imprimer
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13932.09EA 203 EUR
13932.09 13932.04
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Formule: C₂₆H₂₄Cl₂NiP₂
Poids moléculaire: 528,016 g/mol
Point de fusion: 263…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013313
Numéro CAS: 14647-23-5