Calcium tetrafluoroborate hydrate
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Ca(BF₄)₂·xH₂O Poids moléculaire: 213,68 (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015972 Numéro CAS: 13814-93-2 EINECS: 237-485-5 UN: 3260 ADR: 8,II |