Imprimer
Chloride, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Cl- 1000µg/ml
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
35551.APEA 364 EUR
35551.AP 35551.AE
Chloride, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Cl- 1000µg/ml
Étalons Étalons anioniques Standards de chlorure
Molecular Formula: KCl in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00143949