Imprimer
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39145.AEEA 235 EUR
39145.AE 39145.AP
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution, Specpure®
Étalons de référence Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00210654