Imprimer
Multi-element QC-19 check standard solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
39146.APEA 1260 EUR
39146.AP 39146.AE
Multi-element QC-19 check standard solution, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Molecular Formula: Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00210655