Imprimer
ICP-MS Tuning Standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40482.AEEA 173 EUR
40482.AE
ICP-MS Tuning Standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Étalons de référence Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00240453