Imprimer
Multi-element plasma standard solution 2, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
42882.AEEA 532 EUR
42882.AE
Multi-element plasma standard solution 2, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212338