Imprimer
Multi-Element Plasma Standard Solution 4, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42885.AEEA 461 EUR
42885.AE
Multi-Element Plasma Standard Solution 4, Specpure®
Étalons de référence Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212340