Imprimer
ICP-MS internal standard for 6020, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
43161.AEEA 281 EUR
43161.AE
ICP-MS internal standard for 6020, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Molecular Formula: Matrix: 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD01868829