Imprimer
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide 5% (w/v) dans le methanol
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43284.ACEA 551 EUR
43284.AC 43284.AA
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide 5% (w/v) dans le methanol
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
Applications: Transesterification reactions
Formule: C₁₀H₁₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059473
Numéro CAS: 68254-41-1
EINECS: 200-659-6
UN: 3286
ADR: 3,II