4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin ≥95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Applications: Fluorescent labeling reagent. Used in HPLC for the detection of carboxylic acids
Formule:
C₁₂H₁₁BrO₄ Poids moléculaire: 299,12 g/mol Point de fusion: 200…203 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011570 Numéro CAS: 88404-25-5 ADR: 8,III |