Imprimer
Fluorescamine
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43749.MEEA 396 EUR
43749.ME 43749.MB 43749.MC
Fluorescamine
Fluorescamine
Applications: For fluorescent detection of amino acids, peptides and proteins
Formule: C₁₇H₁₀O₄
Poids moléculaire: 278,26 g/mol
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005928
Numéro CAS: 38183-12-9
EINECS: 253-814-5