Imprimer
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44098.06EA 51 EUR
44098.06 44098.14
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
Formule: C₂₄H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024144
Numéro CAS: 81-33-4
EINECS: 201-344-6