Imprimer
2-Aminoadénosine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44748.14EA 667 EUR
44748.14 44748.03 44748.06
2-Aminoadénosine ≥97%
2-Aminoadénosine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₄
Poids moléculaire: 282,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053556
Numéro CAS: 2096-10-8