Imprimer

Polyethylene, en tables, haute densité, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

45155.HBEA 31.3 EUR
ALFA45155.HB
Polyethylene, en tables, haute densité, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
Formule: (CH₂CH₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084423
Numéro CAS: 9002-88-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR