Imprimer
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau), sulfuré A103038-5
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45497.18EA 378 EUR
45497.18 45497.09 45497.30
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau), sulfuré A103038-5
Palladium
Formule: Pd
Poids moléculaire: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6