Imprimer

Mercurybis(trifluoromethylsulphonyl)imide

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

47156.06EA 587 EUR
47156.06
Mercurybis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Mercurybis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₂HgN₂O₈S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23380172
Numéro CAS: 104715-41-5
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR